9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Anthraquinone-2-carboxylic acid, 9,10-Dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
H60929.03
H60929.06
H60929.03EA
110
CHF
H60929.03
H60929.06
9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure ≥98%
9,10-Anthrachinon-2-carbonsäure
Formel:
C₁₅H₈O₄ Melting Pt: 287…289 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001231 CAS-Nummer: 117-78-2 EINECS: 204-207-9 |