VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), tragbar
Lieferant: VWR Collection
665-0311EA 2270 CHF
665-0311 665-0312
VWR® pHenomenal® MU 6100 H, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), tragbar
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche, tragbare Instrument mit robustem Gehäuse der Schutzart IP 67 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Messungen von pH, mV, Leitfähigkeit und Sauerstoff in der Feldanwendung (kann höchstens Zwei von diesen Parametern gleichzeitig messen). GLP-konform. Mit wasserdichtem USB-Ausgang zum Anschließen an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig Messwert und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell MU 6100 H
pH - Bereich −2,000...+20,000
pH - Auflösung 0,1/0,01/0,001 (selectable)
pH - Genauigkeit ±0,005 + 1 digit
pH - Kalibrierung Up to 5 points
Automatische Puffererkennung TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
mV - Bereich ±1200,0/±2500
mV - Auflösung 0,1/1
mV - Genauigkeit ±0,3/±1
Leitfähigkeitsbereich 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Auflösung der Leitfähigkeit 0,1 µS/cm
Genauigkeit der Leitfähigkeit ±0,5% of measured value
Zellkonstante Leitfähigkeit Depending on probe
Kalibrierung der Leitfähigkeit 1 point
Spezifischer Widerstand - Bereich 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
Spezifischer Widerstand - Genauigkeit ±0,5% of measured value
Salinität - Bereich 0,00 - 70 ppt
TDS - Bereich 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
TDS - Auflösung 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
DO Konzentration 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
Sauerstoff - Auflösung 0,1%; 0,01 mg/L
Sauerstoff - Sättigung 0,0 - 200,0; 0 - 600 %
DO Genauigkeit ±0,5% of value (between 5...30 °C)
DO Kalibrierung Water saturated air
Temperaturbereich Automatisch: −5,0...+105,0 °C; manuell: −25...+130 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,2 °C
Temperatur - Kompensation Automatic/manual
Display Graphic LCD with LED backlight
Stromversorgung 4× AA batteries
Konformität IP 67/GLP
Datenprotokollierung - Logfunktion Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
Kapazität Datenprotokollierung 5000 data sets
Anschlüsse BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
Ausgänge Waterproof USB connection (slave, bidirectional)