VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), Tischmodell
Lieferant: VWR Collection
665-0309EA 1740 CHF
665-0309 665-0310
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Multiparameter-Messgerät (pH/Leitfähigkeit/DO), Tischmodell
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Dieses benutzerfreundliche Instrument mit Gelenkstativ für Elektroden und Gehäuse in der Schutzart IP 43 bietet eine hohe Auflösung und Genauigkeit für präzise Multiparameter-Messungen. Dieses Messgerät kann entweder pH/mV und Leitfähigkeit oder pH/mV und Sauerstoff gleichzeitig messen. Mit USB-Ausgang zum Anschluß an einen Computer. GLP-konform.
  • Großes LCD-Grafikdisplay mit kontinuierlicher LED-Hintergrundbeleuchtung zeigt gleichzeitig Messwert und Temperatur an
  • Datenprotokollierung wählbar zwischen 1 min und 1 h; Speicherkapazität für 5000
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell Set MU 6100 L, S1 Set MU 6100 L, S2
Environmentally Preferable
pH - Bereich −2,000...+19,999 −2,000...+19,999
pH - Auflösung 0,1/0,01/0,001 (selectable) 0,1/0,01/0,001 (selectable)
pH - Genauigkeit ±0,1/±0,01/±0,005 ±0,1/±0,01/±0,005
pH - Kalibrierung Up to 5 points Up to 5 points
Automatische Puffererkennung VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
VWR® Chemicals TITRINORM® Puffer bei 25 °C: 4,00/6,98/9,94
NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
Technische Puffer bei 25 °C: 4,00/7,00/10,00
mV - Bereich ±1200,0/±2500 ±1200,0/±2500
mV - Auflösung 0,1/1 0,1/1
mV - Genauigkeit ±0,3/±1 ±0,3/±1
Leitfähigkeitsbereich 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
Auflösung der Leitfähigkeit 0,1 µS/cm 0,1 µS/cm
Genauigkeit der Leitfähigkeit ±0,5% of measured value ±0,5% of measured value
Zellkonstante Leitfähigkeit 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe) 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe)
Kalibrierung der Leitfähigkeit 1 point 1 point
Spezifischer Widerstand - Bereich 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
Spezifischer Widerstand - Genauigkeit ±0,5% of measured value ±0,5% of measured value
Salinität - Bereich 0,00 - 70 ppt 0,00 - 70 ppt
TDS - Bereich 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
TDS - Auflösung 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
DO Konzentration 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
Sauerstoff - Auflösung 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor) 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor)
Sauerstoff - Sättigung 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor) 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor)
DO Genauigkeit ±0,5% of value (between 5...30 °C) ±0,5% of value (between 5...30 °C)
DO Kalibrierung Saturated air Saturated air
Temperaturbereich Auto: −5,0...+105,0 °C; manuell: -25...+130 °C Auto: −5,0...+105,0 °C; manuell: -25...+130 °C
Temperaturauflösung 0,1/1 °C 0,1/1 °C
Temperaturgenauigkeit ±0,2 °C ±0,2 °C
Temperatur - Kompensation Automatic/manual Automatic/manual
Display Graphic LCD with LED backlight Graphic LCD with LED backlight
Stromversorgung Mains supply or 4× AA batteries Mains supply or 4× AA batteries
Konformität IP 43/GLP IP 43/GLP
Datenprotokollierung - Logfunktion Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min) Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
Kapazität Datenprotokollierung 5000 data sets 5000 data sets
Anschlüsse BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
Ausgänge Waterproof USB connection (slave, bidirectional) Waterproof USB connection (slave, bidirectional)