Chirurgische Schere, Einweg, Aesculap® SUSI®
Lieferant: B. Braun
Aesculap® Susi®
AESCBC324SUEA 151 CHF
AESCBC324SU
Chirurgische Schere, Einweg, Aesculap® SUSI®
Scheren
Diese Einweg-Schere wird aus einem glasfaserverstärkten Hochleistungspolymer hergestellt. Dieser Werkstoff steht für hervorragende Präzision und bietet ausgezeichnete mechanische Eigenschaften.
  • Einmalige Nutzung minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
  • Aufwendige Aufbereitungsprozesse entfallen: Reduzierung der Prozesskosten in Krankenhäusern
  • Steril (nach einem validierten Aufbereitungsverfahren)
Der eingesetzte Werkstoff ermöglicht eine einfache und umweltfreundliche Entsorgung durch thermische Verwertung im Rahmen des normalen Entsorgungssystems der Klinik.
Verpackung: Die Scheren sind individuell und steril in "Peel-Packs" verpackt. Die einzelnen Peel-Packs sind in einem Spenderkarton verpackt.