VWR®, Tischlupen mit LED-Beleuchtung
Lieferant: VWR Collection
630-1954EA 68 CHF
630-1954 630-1957 630-1959 630-1960
VWR®, Tischlupen mit LED-Beleuchtung
Lupen
Diese beleuchteten Tischlupen (Modelle mit Bogen- oder Gelenkarm) bestehen zum Teil aus hochpoliertem Glas.
  • Großes Sichtfeld
  • Abdeckung schützt die Linse vor Staub und Kratzern
  • Modelle mit Gelenkarm ermöglichen eine Drehung des Kopfes um 200°
Für biologische und klinische Labore, Elektronik- und Chemiebranche.
Elektrische Daten: 200 mA, 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz, 3,5 W (60-LED-Lupen); 200 mA, 100 bis 230 V, 50 bis 60 Hz, 2,5 W (40-LED-Lupen)
Für weitere Informationen oder technischen Support wenden Sie sich bitte an Ihr lokales Avantor-Vertriebszentrum.
Bitte beachten Nur geeignet für den Einsatz in Räumen. Nach einem Austausch der Lampe muss die Abdeckung wieder angebracht werden. Die Lampe darf nicht ohne die Abdeckung betrieben werden. Setzen Sie die Linse niemals direktem Sonnenlicht oder Bedingungen aus, in denen Licht durch die Linse scheinen kann, da dies eine Brandgefahr darstellen kann. Wenn das externe Kabel oder die Lampe beschädigt sind, sollten diese ausschließlich vom Hersteller oder von einer qualifizierten Person repariert oder ausgetauscht werden.