VWR® VisiLight® LED200, Kaltlichtquelle
Lieferant: VWR
VWR® VisiLight®
631-1085EA 1020 CHF
631-1085
VWR® VisiLight® LED200, Kaltlichtquelle
Beleuchtung Kaltlichtquellen
Diese leistungsstarke Lichtquelle mit 14-Watt-LED liefert ein pur-weißes Licht (6300 K).
  • Helligkeitsregelung
  • Beleuchtungsstärke (bei 100 mm): 70 000 lux
  • Zweiarmiger Schwanenhals-Lichtleiter (L = 500 mm)
B×T: 120×200 mm
Gewicht: 4,1 kg
Lieferumfang: Lieferung mit einem Multiadapter-Stecker-Netzteil (EU, UK).