Bromphenolblau ACS
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
0449-25GEA 110 CHF
0449-25G 0449-50G
Bromphenolblau ACS
Bromphenolblau
Tracking-Farbstoff für Nukleinsäure- und Proteingele. Auch ein pH-Indikator (gelb bis blau, Bereich von 3,0 - 4,6).
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Melting Pt: 273 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of Solution Pass
Visual Transition Interval (pH 3.0-4.6) Pass