E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Kits
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D6926-03
D6926-04
D6915-03
D6915-00
D6926-00
D6926-03EA
709
CHF
D6926-03
D6926-04
D6915-03
D6915-00
D6926-00
E.Z.N.A.® Endo-Free Plasmid Kits
Nukleinsäure-Reagenzien
Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Plasmide, die mit herkömmlichen Reinigungsverfahren isoliert wurden, enthalten normalerweise hohe Mengen an Endotoxinen, die die Transfektionsexperimente stromabwärts erheblich beeinträchtigen können. Die E.Z.N.A.® Endo-freien Plasmid-Kits integrieren einen effizienten Endotoxin-Entfernungsschritt in das Plasmid-Reinigungsverfahren, um ein qualitativ hochwertiges Transfektions-Plasmid zu produzieren.