96-Well-Deep-Well-Blöcke
Lieferant: HAMILTON ROBOTICS
6471-01 235656
736-0839EA 114.87 CHF
736-0839 736-0841
96-Well-Deep-Well-Blöcke
Mikrotiterplatten Deep-Well-Mikroplatten
Diese 96-Deep-Well-Blöcke eignen sich ideal für die automatisierte Verarbeitung oder das Arbeiten mit großen Mengen von Backup-Proben. Die PP-Blöcke eignen sich besonders für die Backup-Lagerung von pharmazeutischen Substanzen, die DNA-Isolierung, die langfristige Lagerung von Proben sowie für Enzym- und Gewebekulturanwendungen. Die PS-Blöcke sind ideal für die langfristige Lagerung von Blutproben.
  • PP-Blöcke sind beständig gegen Lösungsmittel
  • PS-Blöcke sind optisch klar
  • Biologische Reinheit getestet: frei von DNase und RNase, frei von Pyrogenen (frei von Endotoxinen), frei von PCR-Hemmern