Vakuumstation und Zubehör
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5017 5014-N 5015-N
514-0589EA 2580 CHF
514-0589 516-0246 516-0247
Vakuumstation und Zubehör
Verteiler
Beim Multi-Well-Vakuumfiltrationsgerät handelt es sich um ein Filtrationsgerät aus eloxiertem Aluminium, das für die Vakuumfiltration von AcroPrep™, AcroPrep Advance und AcroWell™ Multi-Well-Filterplatten konzipiert und optimiert wurde.
  • Wird komplett mit erforderlichem O-Ring und Dichtung geliefert; Kontrollblock umfasst Vakuumdruckmesser, Vakuummessventil, Vakuumablassventil sowie ¼"-Schlaucholive für den Anschluss an die Vakuumleitung
  • Das Vakuumfiltrationsgerät enthält einen Delrin® Kunststoff-Abstandhalter zur Aufnahme von standardmäßigen 350-μl-Auffangplatten, der optimiert wurde, um den Abstand zwischen Auffangplatte und Filterplatte während der Vakuumfiltration zu reduzieren
  • Optionaler Abstandhalter erhältlich für die Verwendung mit Auffangplatten
  • Adapterkragen drückt Filterplatten fest gegen die Auffangplatten für das Zentrifugieren