Hitze-Schutzhandschuhe, TempDex 720
Lieferant: MAPA
34720021 34720027 34720029
MAPA34720021EA 34.1 CHF
MAPA34720021 MAPA34720027 MAPA34720029
Hitze-Schutzhandschuhe, TempDex 720
Handschuhe
Diese texturierten Nitrilhandschuhe weisen einen optimierten Wärmeschutz auf und vereinigen Tastempfinden und Schnittfestigkeit.
  • Spezielle Nitrilbeschichtung erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen
  • Strick aus Aramidfasern gewährleistet guten Schnittschutz
  • Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite
  • Lange Standzeiten durch die hervorragende Abriebfestigkeit
  • Noppenprofil verbessert die thermische Isolierung und den Grip
Ideal für Arbeiten mit heißen, scharfen und öligen Teilen, z. B. für den Umgang mit heißen Rohrleitungen oder heißem Stahl nach dem Schweißen sowie das Bewegen von Gießformen in der Keramikindustrie. Ebenfalls zur Vulkanisation, Entformen und für Umformanwendungen geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4343B), EN 407 (X2XXXX); ISO 13997: 7N (970 g); Kat. II