Wasseraktivitätsmessgeräte in Sets, tragbar, HP23-AW-A
Lieferant: Rotronic
710-0994EA 4150 CHF
710-0994 710-0995 620-2753
Wasseraktivitätsmessgeräte in Sets, tragbar, HP23-AW-A
Hygrometer Thermohygrometer, digital
Die Wasseraktivität kann in Produktions- oder Lagerräumen zur Inspektion von Schüttgütern, Qualitätskontrollen von Käse, Fleisch, Tabak, Baustoffen, Tierfutter, Backwaren, Papier, Medikamenten, Gartenbau und Landwirtschaft gemessen werden. Die Sets enthalten erweiterte Funktionen für die Haltbarkeit von Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten während der Lagerung. Sie dokumentieren das Vorkommen und Wachstum von Mikroorganismen.
  • Batterieladefunktion
  • Akustischer Alarm zur Anzeige der abgeschlossenen Messung
  • Kalibrierung durch den Kunden mit den entsprechenden Standards
  • Speichert bis zu 20.000 Datensätze mit % rF, °C/°F, Datum und Uhrzeit
  • Schnellfunktion für rasche Messergebnisse nach normalerweise vier bis fünf Minuten
  • Messung der relativen Feuchtigkeit, Temperatur und aller psychrometrischen Berechnungen
* Nur für Wasseraktivitätsmessgeräte, d. h. HygroPalm 23-AW-A und HygroLab C1.
Bestellinformation: Bitte beachten Sie die Sensoren müssen separat bestellt werden.
Lieferumfang: Lieferung mit Batterie und Werkskalibrierzertifikat.