Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Lieferant: LEICA HISTOLOGY
39LC-700-1 39LC-700-2 39LC-700-3 39LC-700-4 39LC-700-5
720-2672EA 76 CHF
720-2672 720-2673 720-2674 LEIH39LC-700-4 LEIH39LC-700-5
Parafree-Edelstahl-Einbettformen
Formen Histologie-Formen
Parafree-Edelstahl-Einbettformen bieten höhere Wände als andere Einbettformen auf dem Markt und verhindern so den Aufbau überschüssigen Paraffins um den Block herum. Das einzigartige Design erzeugt Paraffinblöcke, bei denen vor dem Schneiden 80 % weniger abgeschabt werden muss.
  • Die präzisen Ecken der Form erleichtern das sofortige Erstellen von Bändern