Rotationsverdampfer, RV 8
Lieferant: IKA
10003490 10003484 10003487
531-1048EA 2890 CHF
531-1048 531-1049 531-1059 531-1060 531-1341 531-1335 531-1338
Rotationsverdampfer, RV 8
Verdampfer Rotationsverdampfer
Diese Verdampfer der Einstiegsklasse eignen sich ideal für alle Standard-Verdampfungsanwendungen in Universitäten und Forschungslaboren. Die Funktionen der RV10-Steuerung wurden erweitert und verbessert, um eine vollautomatische Destillation zu ermöglichen: Mit automatischer Siedepunktbestimmung, integrierter Lösungsmittelbibliothek und der Möglichkeit, eine drehzahlgeregelte Vakuumpumpe anzuschließen.
  • Alle Modelle verfügen über einen manuellen Lift mit Sicherheitsstopp
  • Digitales TFT-Display zur Anzeige der Drehzahl und Heizbadtemperatur ermöglicht eine
More Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell RV 8 V-C RV 8 V RV 8 Flex
Environmentally Preferable
Drehzahlbereich 5 - 300 min⁻¹ 5 - 300 min⁻¹ 5 - 300 min⁻¹
Drehzahlanzeige Digital Digital Digital Digital
Heizleistung 1300 W 1300 W 1300 W 1300 W
Kühlfläche 1500 cm² 1500 cm² 1500 cm² 1500 cm²
Badinhalt 4 L 4 L 4 L
B×T×H 510×345×490 mm (without glassware) 510×345×490 mm (without glassware) 510×345×490 mm (without glassware)
Gewicht 15,5 kg 15,5 kg 15,5 kg
Schutzart nach DIN EN 60529 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
Temperaturbereich Umgebungstemperatur…+180 °C Umgebungstemperatur…+180 °C Umgebungstemperatur…+180 °C
Kapazität