Farbstandardlösungen, Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
85748.180EA 248 CHF
85748.180 85749.180 85750.180 85751.180 85751.260 VWRS87169.260
Farbstandardlösungen, Reag. Ph. Eur.
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Gebrauchsfertige Farblösungen nach Reag. Ph. Eur.
  • Gebrauchsfertige Lösungen
  • Umfangreiche Analysenzertifikate für alle Chargen
  • Aufdruck von Mindesthaltbarkeitsdatum/Chargennummer
Bestellinformation: Normalerweise auf Anfrage gefertigt. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst.