PCR-Platten, 96-Well, ohne Rahmen, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-96-C PCR-96-C-S PCR-96-FLT-C
732-0661EA 54.9 CHF
732-0661 731-0643 732-1021
PCR-Platten, 96-Well, ohne Rahmen, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 0,2-ml-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Frei von RNase, DNase und Endotoxin, zertifiziert für höchste Probenintegrität
  • AxyMat Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar
Volume with AxyMat™: 250 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling):
Plates without skirt: Strategene MX4000, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5
Plates without skirt, with flat top: ABI and BioRad qPCR systems
Plates without skirt, with elevated wells: Amersham MegaBACE sequencer