Hämatoxylin -Lösung (Mayer), Q Path® für die Mikroskopie
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Achtung
Synonyms: DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047005.EA 133 CHF
10047005. 10047105.
Hämatoxylin -Lösung (Mayer), Q Path® für die Mikroskopie
Hämatoxylin-Färbelösung
HES Lösung gebrauchsfertig für die Histologie
Formel: C₁₆H₁₄O₆
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Colour of solution Purplish red
Density (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm