Universalschränke, Durchreichen, mit Zwangsumluftsystem, UF TS Serie
Lieferant: MEMMERT
UF260TS UF450TS UF750TS UF160TS
MEMMUF260TSEA 13500 CHF
MEMMUF260TS MEMMUF450TS MEMMUF750TS MEMMUF160TS
Universalschränke, Durchreichen, mit Zwangsumluftsystem, UF TS Serie
Öfen Standard-Trockenschränke
Die Durchreicheschränke UF TS helfen, Kontaminationen beim Transport von Proben oder Bauteilen zu minimieren. Mit seinem leicht zu reinigenden Innenraum, den schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür sowie der homogenen Temperaturverteilung ist dieser Schrank die perfekte Materialschleuse zwischen Grauraum und Reinraum in der Elektronik-, Halbleiterindustrie, Medizin- oder Pharmaindustrie.
  • Intuitives und leicht zu bedienendes Bedienmenü
  • Luftwechselraten und Luftklappenstellung elektronisch steuerbar
  • Temperatur- und Luftwechselrampen über AtmoCONTROL Software programmierbar
  • Vorgewärmte Frischluft verhindert Temperaturschwankungen
  • Kammer und Außenraum aus hochwertigem, korrosionsbeständigem und leicht zu reinigendem Edelstahl
  • Speziell angepasstes Heizkonzept für präzise und homogene Temperaturregelung
  • Umfangreiche Möglichkeiten zur Programmierung und Dokumentation durch Schnittstellen, integrierten Datenlogger und AtmoCONTROL Software
Die Durchreicheschränke helfen, Kontaminationen beim Transport von Proben oder Bauteilen zu minimieren. Mit seinem leicht zu reinigenden Innenraum, den schnellen Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür sowie der homogenen Temperaturverteilung ist dieser Ofen die perfekte Materialschleuse zwischen Grauraum und Reinraum in der Elektronik- und Halbleiterindustrie, Medizin- oder Pharmaindustrie. Der Durchreicheschrank UF TS basiert auf dem Standard-Wärmeschrank UFplus und zeichnet sich durch technologische Highlights wie produktspezifische Beheizung und perfekt angepasste Regeltechnik aus. Der TwinDISPLAY-Controller sorgt für Präzision und thermische Sicherheit, insbesondere beim Arbeiten im Reinraum. Durch die zusätzliche seitliche Durchführung können das Aushärten von Leiterrahmen und Verklebungen oder das Temperieren von Bauteilen in Produktionsprozessen automatisch gesteuert werden.
Zubehörinformationen: Für Einzelheiten zum Sortiment an Einlegeböden und Gittern wenden Sie sich bitte an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Bestellinformation: Wird ohne Einlegeböden geliefert, bestellen Sie die benötigten Einlegeböden, Edelstahlgitter oder Einschübe separat. Vielfältiges Zubehör und werkseitig eingebaute Optionen wie Durchführungen, Vollsichtglastür, potentialfreier Kontakt und Türverriegelung sind auf Anfrage erhältlich. Für zusätzliche Details kontaktieren Sie bitte Ihr Avantor Vertriebszentrum vor der Bestellung, da diese nicht im Nachhinein angepasst werden können.