Thermoweste, gesteppt, Rand
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1010249403XL 101024940M 101024940S 101024940XS
KWIN1010249403XLEA 0 CHF
KWIN1010249403XL KWIN101024940M KWIN101024940S KWIN101024940XS
Thermoweste, gesteppt, Rand
Arbeitskleidung
Kältebeständige Weste aus 100% Polyester.
  • Mit rotem Kontrastfutter
  • Frontreißverschluss
  • Zwei Fronttaschen, Innentasche
  • Kragen und Bündchen im Rippenmuster
Gewicht: 250 g/m²