Antikörper-Schnellmarkierungskits, VivoBrite™
Lieferant: Biotium
92160
92161
92162
92160.EA
654
CHF
92160.
92161.
92162.
Antikörper-Schnellmarkierungskits, VivoBrite™
Färbemittel
Bildgebende Farbstoffe (in vivo)
Dieses Kit zur Antikörpermarkierung beinhaltet einen amin-reaktiven Nahinfrarot-Farbstoff der CF™-Reihe sowie sämtliche Komponenten, die für die Markierung und Aufreinigung von Antikörpern benötigt werden.
Geeignet für die In-vivo-Bildgebung von kleinen Tieren.
Bestellinformation: Jedes Kit reicht für drei Markierungen.
Bitte beachten Dieses Produkt ist temperaturempfindlich und unterliegt besonderen Lagerungsbedingungen.