Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Q-Path Chemicals
Gefahr
Synonyms: FormaldehydFormolMethanalMethylaldehyd
Q path®
FOR0023AF59001EA 77.6 CHF
FOR0023AF59001 FOR0063AF59001 FOR0153AF59001
Formalinlösung 10%, rosa, Q Path®, gepuffert
Formalinlösung
Formalin rosa eingefärbt für Gewebeschnitte. Für die Lagerung und Transport.
Formaldehyd 4% ist vergleichbar mit Formalin 10%
Formel: CH₂O
MW: 30,03 g/mol
Dichte: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Aussehen Rosa Flüssigkeit
Formaldehyd-Test Entspricht
Dichte (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20 °C) 6,8 - 7,2