Puffer, MOPS-SDS, 20X, ultrarein
Lieferant: Avantor
VWR®
K855-500MLEA 145 CHF
K855-500ML
Puffer, MOPS-SDS, 20X, ultrarein
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Nützlich für hohe Auflösung von Proteinen auf neutralen pH SDS-PAGE-Gelen.
  • Ultra-pure grade
  • Convenient concentrations and packaging
  • Good quality, consistency and resolution