VWR® Buffer, MES-SDS, 20X, UltraPure Grade
Lieferant: Avantor
VWR®
K856-500MLEA 477 CHF
K856-500ML
VWR® Buffer, MES-SDS, 20X, UltraPure Grade
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
Genutzt für hohe Auftrennleistung von Proteinen in pH-neutralen SDS-PAGE Gelen.
  • Ultra-pure grade
  • Convenient concentrations and packaging
  • Good quality, consistency and resolution