Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 50% für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
E516-100MLEA 318 CHF
E516-100ML
Dextransulfat Natriumsalz, M.W. ~ 500,000 50% für die Biotechnologie
Dextran sulphate sodium salt
Findet Einsatz in der Detektion von DNA oder RNA in Nukleinsäure-Hybridisierungs-Verfahren. Es entfernt effizient Sonden aus Lösung, erhöht die Annealing-Rate.
Formel: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
MDL Number: MFCD00081551
CAS-Nummer: 9011-18-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
APHA (1:10) Tan to yellow haze-free liquid
DNasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen
Sterilität Entspricht