TMP plus, flüssig, 1 Bestandteil, Substrat Membrane Peroxidase Substrate Plus, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: TMB
K830-100MLEA 321 CHF
K830-100ML
TMP plus, flüssig, 1 Bestandteil, Substrat Membrane Peroxidase Substrate Plus, Flüssigkeit, Biotechnologische Qualität 1 Komponente
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB)
Gebrauchsfertiges, empfindliches Substrat für die Detektion von HRP (Meerrettichperoxidase)-Aktivität. Ideal für ELISA und Lösungsproben. Zeigt ein schnelleres Signal, gesteigerte Empfindlichkeit und geringstmöglichen Hintergrund.
  • Gebrauchsfertige Lösung
Die Reaktion des Substrats mit HRP erzeugt ein blaues freies Radikalkation mit einem Absorptionsmaximum bei 653 nm. Die Ansäuerung der Reaktion durch Zugabe von Schwefelsäure ergibt eine gelbes Diimin-Endoxidationsprodukt, das Licht bei 450 nm absorbiert.
Das TMB Plus Flüssigkomponenten-Substrat ist durch TMB- und Wasserstoffperoxid-Konzentrationen optimiert, die eine lineare Reaktion auf typische in immunologischen Tests verwendeten HRP-Konzentrationen ermöglichen.
Bestellinformation: Enthält 2,08 mmol/l TMB, Wasserstoffperoxid, Zitronensäurepuffer pH 3,3 und zusätzliche proprietäre, ungiftige Stabilisatoren.
Verpackung: Verpackt in Kunststoffflasche.
Formel: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
MDL Number: MFCD00007748
CAS-Nummer: 54827-17-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@450nm (50%, 1M H2SO4) ≤ 0,1
Abs.@650nm (unverdünnt) ≤ 0,1
Prüfung (P/F) PASS / FAIL
pH @25C (unverdünnt) 2,6 - 3,6