Milchsäure standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyms: DL-Milchsäure
35628.APEA 172 CHF
35628.AP
Milchsäure standardisierte Lösung 1.0 N in wässriger Lösung
Milchsäure
Formel: H₃CCH(OH)COOH
MW: 90,08 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004520
CAS-Nummer: 50-21-5
EINECS: 200-018-0