5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS31580G1
AS31580G5
ACTIAS31580G1EA
0
CHF
ACTIAS31580G1
ACTIAS31580G5
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
5-(Aminomethyl)-2-brompyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD06738744 CAS-Nummer: 120740-10-5 |