2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51351G1
AS51351G5
ACTIAS51351G1EA
279
CHF
ACTIAS51351G1
ACTIAS51351G5
2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Chlor-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₇H₃₀ClNSn |
MDL Number:
MFCD10699155 CAS-Nummer: 263698-99-3 |