5,8-Dibromisochinolin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS1278G1 AS1278G5
ACTIAS1278G1EA 0 CHF
ACTIAS1278G1 ACTIAS1278G5
5,8-Dibromisochinolin
5,8-Dibromoisoquinoline
Formel: C₉H₅Br₂N
MW: 286,95 g/mol
MDL Number: MFCD03109888
CAS-Nummer: 81045-39-8