5-Methylpyridin-3-ol
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
3-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Hydroxy-5-picoline
AS31287G1
AS31287G5
ACTIAS31287G1EA
50
CHF
ACTIAS31287G1
ACTIAS31287G5
5-Methylpyridin-3-ol
5-Methylpyridin-3-ol
Formel:
C₆H₇NO MW: 109,13 g/mol |
MDL Number:
MFCD00661297 CAS-Nummer: 42732-49-0 |