2-Cyan-3-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms: 3-Methylpyridine-2-carbonitrile, 3-Methylpicolinonitrile, 2-Cyano-β-picoline, 2-Cyano-3-picoline
AS21747G100 AS21747G25
ACTIAS21747G100EA 0 CHF
ACTIAS21747G100 ACTIAS21747G25
2-Cyan-3-methylpyridin
2-Cyano-3-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
MW: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 139…142 °C (38 mmHg)
Melting Pt: 87…90 °C
MDL Number: MFCD00190585
CAS-Nummer: 20970-75-6
EINECS: 244-131-3