3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Synonyms:
5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
AS20817G1
AS20817G100
AS20817G25
AS20817G5
ACTIAS20817G1EA
0
CHF
ACTIAS20817G1
ACTIAS20817G100
ACTIAS20817G25
ACTIAS20817G5
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
Formel:
C₆H₅BrFN |
MDL Number:
MFCD03095092 CAS-Nummer: 375368-83-5 |