Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v)
Lieferant: EUROCLONE
Gefahr
Synonyms: Carbolic acid, Hydroxybenzene, Phenic acid
EMR187100 EMR187500
EURLEMR187100EA 0 CHF
EURLEMR187100 EURLEMR187500
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol (25:24:1) (v/v/v)
Phenol : Chloroform : Isoamylalkohol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133763
CAS-Nummer: 136112-00-0
UN: 2810
ADR: 6.1 II