Phenol verflüssigt ≥75%

Lieferant: EUROCLONE
Gefahr

EURLEMR191500EA 0 CHF
EURLEMR191500 EURLEMR191100
Phenol verflüssigt ≥75%
Phenol verflüssigt
Formel: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR