Phenol verflüssigt ≥75%
Lieferant: EUROCLONE
|
Gefahr
|
EMR190100
EMR190500
EURLEMR190100EA
0
CHF
EURLEMR190100
EURLEMR190500
Phenol verflüssigt ≥75%
Phenol verflüssigt
Formel:
C₆H₅OH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS-Nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN: 2821 ADR: 6.1,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...