Kupfer(II)acetat Monohydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Kupferdiacetat MonohydratEssigsäure Kupfer(II)salz MonohydratGrünspanCupriaacetat Monohydrat
84843.230EA 99.2 CHF
84843.230
Kupfer(II)acetat Monohydrat 98,0-102,0%, AnalaR NORMAPUR®
Kupfer(II)acetat Monohydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
MW: 199,65 g/mol
Melting Pt: 115 °C
Dichte: 1,88 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149570
CAS-Nummer: 6046-93-1
EINECS: 205-553-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 102.0 %
Insolubility in water (5 %) Max. 0.03 %
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Ni (Nickel) Max. 100 ppm