5-Bromphthalid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one
H33891.06
H33891.14
H33891.22
H33891.06EA
62.4
CHF
H33891.06
H33891.14
H33891.22
5-Bromphthalid ≥98%
5-Bromphthalid
Formel:
C₈H₅BrO₂ Melting Pt: 162…166 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01797360 CAS-Nummer: 64169-34-2 EINECS: 447-190-5 |