Benzyltrimethylammoniumchlorid 50% (w/w) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
209381000 209380010
ACRO209381000EA 16.9 CHF
ACRO209381000 ACRO209380010
Benzyltrimethylammoniumchlorid 50% (w/w) in Wasser
Benzyltrimethylammoniumchlorid
Formel: C₁₀H₁₆ClN
Dichte: 1,044 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011782
CAS-Nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %