2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51192G1 AS51192G5
ACTIAS51192G1EA 71 CHF
ACTIAS51192G1 ACTIAS51192G5
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin
2-Methyl-6-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
MDL Number: MFCD07787401
CAS-Nummer: 259807-95-9