5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51193G1
AS51193G5
ACTIAS51193G1EA
199
CHF
ACTIAS51193G1
ACTIAS51193G5
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
5-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₈H₃₃NSn MW: 382,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD07787402 CAS-Nummer: 189195-41-3 |