4-Methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51513G1 AS51513G5
ACTIAS51513G1EA 157 CHF
ACTIAS51513G1 ACTIAS51513G5
4-Methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
4-Methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
MDL Number: MFCD11707000
CAS-Nummer: 1204580-81-3