4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51194G1 AS51194G5
ACTIAS51194G1EA 61 CHF
ACTIAS51194G1 ACTIAS51194G5
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
4-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
MDL Number: MFCD07787403
CAS-Nummer: 301652-23-3