3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51196G1 AS51196G5
ACTIAS51196G1EA 251 CHF
ACTIAS51196G1 ACTIAS51196G5
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
MW: 382,16 g/mol
MDL Number: MFCD07787404
CAS-Nummer: 259807-97-1