2-Methyl-4-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51642G1 AS51642G5
ACTIAS51642G1EA 355 CHF
ACTIAS51642G1 ACTIAS51642G5
2-Methyl-4-(tributylstannyl)pyridin
2-Methyl-4-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₃NSn
MDL Number: MFCD16039584
CAS-Nummer: 134914-97-9