2-Fluor-3-methyl-5-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51226G1 AS51226G5
ACTIAS51226G1EA 283 CHF
ACTIAS51226G1 ACTIAS51226G5
2-Fluor-3-methyl-5-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-3-methyl-5-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₂FNSn
MDL Number: MFCD09025798
CAS-Nummer: 405556-98-1