2-Fluor-5-methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51227G1 AS51227G5
ACTIAS51227G1EA 367 CHF
ACTIAS51227G1 ACTIAS51227G5
2-Fluor-5-methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
2-Fluor-5-methyl-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₈H₃₂FNSn
MDL Number: MFCD09025799
CAS-Nummer: 1025745-87-2