6-Chlor-3-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS51354G1 AS51354G5
ACTIAS51354G1EA 157 CHF
ACTIAS51354G1 ACTIAS51354G5
6-Chlor-3-(tributylstannyl)pyridin
6-Chlor-3-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀ClNSn
MDL Number: MFCD01318969
CAS-Nummer: 183545-05-3