5-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
|
Gefahr
|
AS51733G1
AS51733G5
ACTIAS51733G1EA
0
CHF
ACTIAS51733G1
ACTIAS51733G5
5-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
5-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel:
C₁₇H₃₀ClNSn |
MDL Number:
MFCD10699156 CAS-Nummer: 611168-63-9 |