4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
Gefahr
AS50398G5 AS50398 AS50398G1
ACTIAS50398G5EA 1657 CHF
ACTIAS50398G5 ACTIAS50398 ACTIAS50398G1
4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
4-Chlor-2-(tributylstannyl)pyridin
Formel: C₁₇H₃₀ClNSn
MDL Number: MFCD09870067
CAS-Nummer: 1204580-71-1