2,4-Dichlor-6-methyl-3-nitropyridin
Lieferant: ACTIVATE SCIENTIFIC
AS30157G1
AS30157G5
ACTIAS30157G1EA
0
CHF
ACTIAS30157G1
ACTIAS30157G5
2,4-Dichlor-6-methyl-3-nitropyridin
2,4-Dichloro-6-methyl-3-nitropyridine
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00218548 CAS-Nummer: 63897-12-1 |